Documenti fondamentali
SMB00294
Sigma-Aldrich
Thiamine mononitrate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Thiamine nitrate, Vitamin B1 mononitrate, Vitamin B1 nitrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H17N5O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
327.36
Beilstein:
3857790
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.79
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
tecniche
HPLC: suitable
Colore
white to off-white
Punto di fusione
374-392 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[O-][N+]([O-])=O.CC1=NC=C(C[N+]2=CSC(CCO)=C2C)C(N)=N1
InChI
1S/C12H17N4OS.NO3/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;2-1(3)4/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);/q+1;-1
UIERGBJEBXXIGO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Thiamine mononitrate is a synthetic stable nitrate salt form of vitamin B1 that has been used for the preparation and assay of various multi-vitamin formulations and as an additive to foods to compensate for losses during processing.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)