Documenti fondamentali
SMB00277
Sigma-Aldrich
Oleuropeinic acid
≥85% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H30O15
Numero CAS:
Peso molecolare:
570.50
Codice UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
Saggio
≥85% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)OC2OC=C(C(\C\2=C/C(=O)O)CC(=O)OCCc3cc(c(cc3)O)O)C(=O)OC
InChI
XJDJODWHDUVAGF-HITGIGKYSA-N
Descrizione generale
Natural product derived from plant source.
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)