Key Documents
SMB00147
Sigma-Aldrich
8,15-Isopimaradiene-1,7,14,18-tetrol, 18-Carboxylic acid, 1,7,14-tri-Ac, Me ester
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H38O8
Peso molecolare:
490.59
Codice UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forma fisica
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Natural product derived from plant source.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3