Documenti fondamentali
SMB00140
Sigma-Aldrich
5-Carboxystrictosidine
≥95% (LC/MS-ELSD)
Sinonimo/i:
5α-Carboxy-3-isovincoside
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H34N2O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
574.58
Codice UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[nH]1c2c(c3c1[C@@H](N[C@H](C3)C(=O)O)CC4[C@H]([C@@H](OC=C4C(=O)OC)O[C@@H]5O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]5O)O)O)CO)C=C)cccc2
InChI
1S/C28H34N2O11/c1-3-12-14(8-18-21-15(9-19(29-18)25(35)36)13-6-4-5-7-17(13)30-21)16(26(37)38-2)11-39-27(12)41-28-24(34)23(33)22(32)20(10-31)40-28/h3-7,11-12,14,18-20,22-24,27-34H,1,8-10H2,2H3,(H,35,36)/t12-,14?,18+,19-,20-,22-,23+,24-,27+,28+/m1/s1
LHKZIVMTXZLOTP-ZCCQUAMYSA-N
Descrizione generale
Natural product derived from plant source.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)