SMB00131
3,5-Di-caffeoylquinic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
Sinonimo/i:
3,5-DCQA, 3,5-Dicaffeoylquinate, 3,5-Dicaffeoylquinic acid, 3,5-O-Dicaffeoylquinic acid, Isochlorogenic Acid A
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forma fisica
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@H]1[C@@H](C[C@@](O)(C[C@H]1OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)C(O)=O)OC(=O)\C=C\c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C25H24O12/c26-15-5-1-13(9-17(15)28)3-7-21(30)36-19-11-25(35,24(33)34)12-20(23(19)32)37-22(31)8-4-14-2-6-16(27)18(29)10-14/h1-10,19-20,23,26-29,32,35H,11-12H2,(H,33,34)/b7-3+,8-4+/t19-,20-,23-,25+/m1/s1
KRZBCHWVBQOTNZ-PSEXTPKNSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3