SMB00124
Meranzin hydrate
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinonimo/i:
8-[(2S)-2,3-Dihydroxy-3-methylbutyl]-7-methoxy-2H-1-benzopyran-2-one
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forma fisica
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C1C=CC2=CC=C(OC)C(C[C@H](C(O)(C)C)O)=C2O1
InChI
1S/C15H18O5/c1-15(2,18)12(16)8-10-11(19-3)6-4-9-5-7-13(17)20-14(9)10/h4-7,12,16,18H,8H2,1-3H3/t12-/m0/s1
KGGUASRIGLRPAX-LBPRGKRZSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3