Documenti fondamentali
SCP0262
Sigma-Aldrich
Z-Phe-Ala-OH
≥99% (TLC), powder
Sinonimo/i:
Z-Phe-Ala, N-Cbz-Phe-Ala, Z-L-phenylalanyl-L-alanine
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(NH2)CH2[OCH2CH(CH3)]l(OCH2CH2)m[OCH2CH(CH3)]nNH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
370.40
Beilstein:
4210469
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.32
Nome del prodotto
Z-Phe-Ala-OH,
Saggio
≥99% (TLC)
Stato
powder
PM
370.41
Solubilità
methanol: ~50 mg/mL, almost clear, almost colorless
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C20H22N2O5/c1-14(19(24)25)21-18(23)17(12-15-8-4-2-5-9-15)22-20(26)27-13-16-10-6-3-7-11-16/h2-11,14,17H,12-13H2,1H3,(H,21,23)(H,22,26)(H,24,25)/t14-,17-/m0/s1
LEJTXQOVOPDGHS-YOEHRIQHSA-N
Applicazioni
Cathepsin A substrate
Confezionamento
pack of 5g and 25g
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)