SCP0219
ProAM N20 Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized, human
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C112H178N36O27
Peso molecolare:
2460.84
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
ProAM N20 human,
Origine biologica
human
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized
Composizione
Peptide Content, ≥70%
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Temperatura di conservazione
−20°C
Amino Acid Sequence
Ala-Arg-Leu-Asp-Val-Ala-Ser-Glu-Phe-Arg-Lys-Lys-Trp-Asn-Lys-Trp-Ala-Leu-Ser-Arg-NH2
Applicazioni
Proadrenomedullin N-terminal 20 peptide (PAMP, ProAM N20) is a novel peptide found in adrenomedullin precursor that may be involved in hypotension and the control of reproductive physiology.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)