Documenti fondamentali
SCP0218
Sigma-Aldrich
PPlases Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C33H41N6O9
Peso molecolare:
665.71
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
product name
PPlases Substrate, calorimetric,
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
lyophilized
Composizione
Peptide Content, ≥80%
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Temperatura di conservazione
−20°C
Amino Acid Sequence
Suc-Ala-Leu-Pro-Phe-pNA
Applicazioni
Suc-Ala-Leu-Pro-Phe-pNA, colorimetric and Suc-Ala-Leu-Pro-Phe-AMC, fluorogenic are used as substrates for peptidyl-prolyl cis/trans isomerases (PPIases, EC: 5.2.1.8).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3