Documenti fondamentali
SCP0209
Sigma-Aldrich
Parathyroid Hormone 53-84 human
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C149H253N43O54
Peso molecolare:
3510.86
Codice UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.32
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
lyophilized
Composizione
Peptide Content, ≥65%
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Temperatura di conservazione
−20°C
Amino Acid Sequence
Lys-Lys-Glu-Asp-Asn-Val-Leu-Val-Glu-Ser-His-Glu-Lys-Ser-Leu-Gly-Glu-Ala-Asp-Lys-Ala-Asp-Val-Asn-Val-Leu-Thr-Lys-Ala-Lys-Ser-Gln
Applicazioni
Parathyroid hormone (PTH) is an 84 amino acid hormone involved in calcium regulation, increases calcium levels in blood, in counteraction to calcitonin. PTH also regulates serum phosphate levels and vitamin D biosynthesis. PTH (39-84) and (53-84) are C-terminal peptides of PTH used to resolve PTH activity.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3