SCJ4600030
CF™ 594 maleimide
suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
Saggio
≥90% (TLC)
Forma fisica
solid
PM
~851 g/mol
Solubilità
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
ε (coefficiente d’estinzione)
115000 at 593 nm
Rapporto di assorbanza
A280/593 nm 0.08
Fluorescenza
λex 532 or 561 nm (Flow cytometry laser line)
λex 593 nm; λem 614 nm
λex 594 nm (Microscopy laser line)
Compatibilità
suitable for fluorescence
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3