SCJ4600020
CF™ 555 hydrazide
suitable for fluorescence
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
PM
~3000 g/mol
ε (coefficiente d’estinzione)
150000 at 555 nm
Rapporto di assorbanza
A280/555 nm 0.08
Fluorescenza
λex 488 or 532 nm (Flow cytometry laser line)
λex 488 or 532 nm (Microscopy laser line)
λex 555 nm; λem 565 nm
Compatibilità
suitable for fluorescence
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
CF™ dye hydrazides can be used as a fixable polar tracers for visualizing cell morphology,or for gap junction studies. The dyes can be introduced into cells by microinjection. For conjugation to aldehyde or ketone groups (such as carbohydrate molecules after peroxidation with periodate) we recommend using the more reactive CF aminooxy dye forms.
Caratteristiche e vantaggi
Nota sulla preparazione
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)