Key Documents
SBP4755
Sigma-Aldrich
Stella Blocking Peptide for PRS4755
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
200 μg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Immunogeno
13 amino acids near the carboxy terminus of human Stella
Applicazioni
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Linkage
This peptide blocks the action of antibody PRS4755.