Key Documents
SBP4123
Sigma-Aldrich
STIM2 (AB1) Blocking Peptide for PRS4123
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
200 μg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Immunogeno
18 amino acids near the carboxy terminus of human STIM2.
Applicazioni
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Linkage
This peptide blocks the action of antibody PRS4123.