SBP3500586
SYNPO2 Blocking Peptide for SAB3500586
About This Item
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
200 μg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Immunogeno
20 amino acids near the amino terminus of human SYNPO2.
Applicazioni
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Linkage
This peptide blocks the action of antibody SAB3500586.