SAE0044
Choline Oxidase from Arthrobacter sp.
recombinant, expressed in E. coli ≥12 units/mg protein
Sinonimo/i:
COD, COX, ChOx, Choline: oxygen 1-oxidoreductase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bacterial (arthrobacter sp.)
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli ≥12 units/mg protein
Forma fisica
powder
Attività specifica
≥12 units/mg protein
Condizioni di stoccaggio
(Tightly closed.Dry. Keep locked up or in an area accessible only to qualified or authorized
persons)
tecniche
activity assay: suitable
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Choline oxidase from Arthrobacter sp. is a flavoprotein, which is a member of the glucose–methanol–choline (GMC). The codA gene encodes the choline oxidase enzyme.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3