SAB5703034
Anti-TIN2/TINF2 Antibody, clone 4W5P2, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
DKCA3, TIN2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
4W5P2, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
45 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
1.14 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
NLAEPMEQNPPQQQRLALHNPLPKAKPGTHLPQGPSSRTHPEPLAGRHFNLAPLGRRRVQSQWASTRGGHKERPTVMLFPFRNLGSPTQVISKPESKEEH
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TINF2(26277)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1