SAB5702967
Anti-PKA RIIα (PRKAR2A) Antibody, clone 9C6B3, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
PKR2, PRKAR2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
9C6B3, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
50 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.27 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
SRTKSNKDGGNQEVEIARCHKGQYFGELALVTNKPRAASAYAVGDVKCLVMDVQAFERLLGPCMDIMKRNISHYEEQLVKMFGSSVDLGNLGQ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRKAR2A(5576)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1