SAB5702949
Anti-TET1 Antibody, clone 10S0X1, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
LCX, Cxxc6, AA517754, BB001228, D10Ertd17, mKIAA1676, D10Ertd17e, 2510010B09Rik
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
10S0X1, monoclonal
Stato
liquid
PM
260 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
HNTKSFSSASSTSHLVKDESTDFCPLQASSAETSTCTYSKTASGGFAETSSILHCTMPSGAHSGANAAAGECTGTVQPAEVAAHPHQSLPTADSPVHAEPLTSPSEQLTSNQSNQQLPLLSNSQKLASCQVEDERHPEADEPQHPEDDNLPQLD
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TET1(52463)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)