SAB5702927
Anti-CC2D1A Antibody, clone 5Y6S6, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CC2D1A, FREUD-1, Freud-1/Aki1, MRT3, coiled-coil and C2 domain containing 1A
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
5Y6S6, monoclonal
Stato
liquid
PM
130 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
1.50 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
VLGTAQLKLDALEIACEVREILEVLDGRRPTGGRLEVMVRIREPLTAQQLETTTERWLVIDPVPAAVPTQVAGPKGKAPPVPAPARESGNRSARPLHSLSVLAFDQERLERKILALRQARRPVPPEVAQQYQDIMQRSQWQRAQLEQGGVGIRREYAAQLERQLQFYTEAARRLGNDGSRDAAKEALYRRNLVESELQRLRR
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CC2D1A(54862)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)