SAB5702925
Anti-RXRα Antibody, clone 6Y10M1, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
NR2B1,RXRA
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
6Y10M1, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
60 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
0.43 mg/mL
tecniche
ChIP: 1:50 - 1:200
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MDTKHFLPLDFSTQVNSSLTSPTGRGSMAAPSLHPSLGPGIGSPGQLHSPISTLSSPINGMGPPFSVISSPMGPHSMSVPTTPTLGFSTGSPQLSSPMNP
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RXRA(6256)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1