SAB5702907
Anti-SUOX Antibody, clone 6H0C9, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
SUOX, sulfite oxidase
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
6H0C9, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
60 kDa
Reattività contro le specie
rat
Concentrazione
0.80 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
IWVTLGSEVFDVTEFVDLHPGGPSKLMLAAGGPLEPFWALYAVHNQSHVRELLAQYKIGELNPEDKVAPTVETSDPYADDPVRHPALKVNSQRPFNAEPPP
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SUOX(6821)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1