SAB5702880
Anti-MOV10 Antibody, clone 1M7M9, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
fSAP113, gb110
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
1M7M9, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
114 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
1.5 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
AATVTSYLKLLLAPSSKKGKARLSPRSVGVISPYRKQVEKIRYCITKLDRELRGLDDIKDLKVGSVEEFQGQERSVILISTVRSSQSFVQLDLDFNLGFLK
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MOV10(4343)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1