SAB5702860
Anti-HSP70 Antibody, clone 5U9A0, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
HEL-S-103, HSP70-1, HSP70-1A, HSP70.1, HSP70I, HSP72, HSPA1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
5U9A0, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
72 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
0.50 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:1000 - 1:1600
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
QVYEGERAMTKDNNLLGRFELSGIPPAPRGVPQIEVTFDIDANGILNVTATDKSTGKANKITITNDKGRLSKEEIERMVQEAEKYKAEDEVQRERVSAKNALESYAFNMKSAVEDEGLKGKISEADKKKVLDKCQEVISWLDANTLAEKDEFEHKRKELEQVCNPIISGLYQGAGGPGPGGFGAQGPKGGSGSGPTIEEVD
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HSPA1A(3303) , HSPA1B(3304)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1