SAB5702852
Anti-GSR Antibody, clone 2J5N9, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
HEL-75, HEL-S-122m
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
2J5N9, monoclonal
Stato
liquid
PM
56 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
0.13 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
TVGLTEDEAIHKYGIENVKTYSTSFTPMYHAVTKRKTKCVMKMVCANKEEKVVGIHMQGLGCDEMLQGFAVAVKMGATKADFDNTVAIHPTSSEELVTLR
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GSR(2936)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)