SAB5702841
Anti-Cyclin D3 Antibody, clone 4C5C8, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CCND3, cyclin D3
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
4C5C8, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
33 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
0.185 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MIATGSIGAAVQGLGACSMSGDELTELLAGITGTEVDCLRACQEQIEAALRESLREASQTSSSPAPKAPRGSSSQGPSQTSTPTDVTAIHL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CCND3(896)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1