SAB5702839
Anti-MMP12 Antibody, clone 1O3A4, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
HME, ME, MME, MMP-12
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
1O3A4, monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
FGFPNFVKKIDAAVFNPRFYRTYFFVDNQYWRYDERRQMMDPGYPKLITKNFQGIGPKIDAVFYSKNKYYYFFQGSNQFEYDFLLQRITKTLKSNSWFGC
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MMP12(4321)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)