SAB5702838
Anti-KMT1B / SUV39H2 Antibody, clone 6L2D9, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
KMT1B
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
6L2D9, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
47 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1.25 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
ESDEFTVDAARYGNVSHFVNHSCDPNLQVFNVFIDNLDTRLPRIALFSTRTINAGEELTFDYQMKGSGDISSDSIDHSPAKKRVRTVCKCGAVTCRGYLN
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SUV39H2(79723)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1