SAB5702802
Anti-WNT2B Antibody, clone 9M6O7, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
WNT13
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
9M6O7, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
50 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
0.8 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
KAFVDAKEKRLKDARALMNLHNNRCGRTAVRRFLKLECKCHGVSGSCTLRTCWRALSDFRRTGDYLRRRYDGAVQVMATQDGANFTAARQGYRRATRTDLV
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... WNT2B(7482)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1