SAB5702798
Anti-[KD Validated] TRAF2 Antibody, clone 3S2A8, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
MGC:45012,TRAP,TRAP3,TRAF2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
3S2A8, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
53 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
DGCGKKKIPREKFQDHVKTCGKCRVPCRFHAIGCLETVEGEKQQEHEVQWLREHLAMLLSSVLEAKPLLGDQSHAGSELLQRCESLEKKTATFENIVCVLNREVERVAMTAEACSRQHRLDQDKIEALSSKVQQLERSIGLKDLAMADLEQKVLEMEASTY
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TRAF2(7186)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3