SAB5702791
Anti-Thymidine Kinase 1 Antibody, clone 0V8O2, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
TK2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
0V8O2, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
26 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.42 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MSCINLPTVLPGSPSKTRGQIQVILGPMFSGKSTELMRRVRRFQIAQYKCLVIKYAKDTRYSSSFCTHDRNTMEALPACLLRDVAQEALGVAVIGIDEGQ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TK1(7083)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1