SAB5702782
Anti-FOXP1 Antibody, clone 2Q1R5, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
12CC4, HSPC215, MFH, QRF1, hFKH1B
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
2Q1R5, monoclonal
Stato
liquid
PM
70-90 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
0.5mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:100 - 1:500
western blot: 1:1000 - 1:3700
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
SGNPSLIKNMQSSHAYCTPLNAALQASMAENSIPLYTTASMGNPTLGNLASAIREELNGAMEHTNSNESDSSPGRSPMQAVHPVHVKEEPLDPEEAEGPLS
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FOXP1(27086)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)