Documenti fondamentali
SAB5702774
Sigma-Aldrich
Anti-GSTK1 Antibody, clone 7J5B3, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
GST, GST 13-13, GST13, GST13-13, GSTK1-1, hGSTK1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Clone:
7J5B3, monoclonal
application:
IF
WB
Reattività contro le specie:
mouse, mouse
tecniche:
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
7J5B3, monoclonal
Stato
liquid
PM
25 kDa
Reattività contro le specie
mouse, mouse
Concentrazione
1.68 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MGPLPRTVELFYDVLSPYSWLGFEILCRYQNIWNINLQLRPSLITGIMKDSGNKPPGLLPRKGLYMANDLKLLRHHLQIPIHFPKDFLSVMLEKGSLSAM
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GSTK1(373156)
Descrizione generale
This gene encodes a member of the kappa class of the glutathione transferase superfamily of enzymes that function in cellular detoxification. The encoded protein is localized to the peroxisome and catalyzes the conjugation of glutathione to a wide range of hydrophobic substates facilitating the removal of these compounds from cells. Alternative splicing results in multiple transcript variants.[provided by RefSeq, Jan 2009]
Immunogeno
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-100 of human GSTK1 (Q9Y2Q3).
Applicazioni
WB, IF/ICC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)