SAB5702751
Anti-FUBP1 Antibody, clone 1G6X5, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
FBP, FUBP, hDH V
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
1G6X5, monoclonal
Stato
liquid
PM
75 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
0.39 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
YQQQAQPPPAAPAGAPTTTQTNGQGDQQNPAPAGQVDYTKAWEEYYKKMGQAVPAPTGAPPGGQPDYSAAWAEYYRQQAAYYAQTSPQGMPQHPPAPQGQ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FUBP1(8880)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)