Documenti fondamentali
SAB5702741
Sigma-Aldrich
Anti-RPB3/POLR2C Antibody, clone 3T8K8, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
RPB3, RPB31, hRPB33, hsRPB3
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Clone:
3T8K8, monoclonal
application:
IHC
WB
Reattività contro le specie:
rat, rat, human
tecniche:
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
3T8K8, monoclonal
Stato
liquid
PM
35 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
0.37 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MPYANQPTVRITELTDENVKFIIENTDLAVANSIRRVFIAEVPIIAIDWVQIDANSSVLHDEFIAHRLGLIPLISDDIVDKLQYSRDCTCEEFCPECSVE
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... POLR2C(5432)
Descrizione generale
This gene encodes the third largest subunit of RNA polymerase II, the polymerase responsible for synthesizing messenger RNA in eukaryotes. The product of this gene contains a cysteine rich region and exists as a heterodimer with another polymerase subunit, POLR2J. These two subunits form a core subassembly unit of the polymerase. A pseudogene has been identified on chromosome 21. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human RPB3/POLR2C (P19387).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB, IHC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)