Documenti fondamentali
SAB5702734
Sigma-Aldrich
Anti-MYL12B Antibody, clone 1X3F1, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
MYL12B, MLC-B, MRLC2, myosin light chain 12B
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
1X3F1, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
20 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
0.50 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MMNEAPGPINFTMFLTMFGEKLNGTDPEDVIRNAFACFDEEATGTIQEDYLRELLTTMGDRFTDEEVDELYREAPIDKKGNFNYIEFTRILKHGAKDKDD
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MYL12B(103910)
Descrizione generale
The activity of nonmuscle myosin II (see MYH9; MIM 160775) is regulated by phosphorylation of a regulatory light chain, such as MRLC2. This phosphorylation results in higher MgATPase activity and the assembly of myosin II filaments (Iwasaki et al., 2001 [PubMed 11942626]).[supplied by OMIM, Mar 2008]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 73-172 of human MYL12B (O14950).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB, IF/ICC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1