Documenti fondamentali
SAB5702722
Sigma-Aldrich
Anti-UAP1 Antibody, clone 5S7M2, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
AGX, AGX1, AGX2, SPAG2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
5S7M2, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
59 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
1.35 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
EDEFSPLKNADSQNGKDNPTTARHALMSLHHCWVLNAGGHFIDENGSRLPAIPRSATNGKSETITADVNHNLKDANDVPIQCEISPLISYAGEGLESYVAD
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UAP1(6675)
Descrizione generale
Converts UTP and GlcNAc-1-P into UDP-GlcNAc, and UTP and GalNAc-1-P into UDP-GalNAc. Isoform AGX1 has 2 to 3 times higher activity towards GalNAc-1-P, while isoform AGX2 has 8 times more activity towards GlcNAc-1-P.
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 400-500 of human UAP1 (Q16222).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB, IF/ICC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1