Key Documents
SAB5702713
Sigma-Aldrich
Anti-p150 CAF1 Antibody, clone 1T1O5, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CAF-1, CAF1, CAF1B, CAF1P150, P150
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
1T1O5, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
150 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.14mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
NFLRNRIETSIGQSTVIIDLTEDSNEQPDSLVDHNKLNSEASPSREAINGQREDTGDQQGLLKAIQNDKLAFPGETLSDIPCKTEEEGVGCGGAGRRGDSQ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CHAF1A(10036)
Descrizione generale
Chromatin assembly factor I (CAF1) is a nuclear complex consisting of p50, p60 (CHAF1B; MIM 601245), and p150 (CHAF1A) subunits that assembles histone octamers onto replicating DNA in vitro (Kaufman et al., 1995 [PubMed 7600578]).[supplied by OMIM, Mar 2008]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-200 of human p150 CAF1 (Q13111).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1