SAB5702703
Anti-PKC gamma Antibody, clone 5F2X3, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
PKC-gamma, PKCC, PKCG, SCA14
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
5F2X3, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
78 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse
Concentrazione
0.3 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
GEPTIRAHGFFRWIDWERLERLEIPPPFRPRPCGRSGENFDKFFTRAAPALTPPDRLVLASIDQADFQGFTYVNPDFVHPDARSPTSPVPVPVM
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRKCG(5582)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1