Key Documents
SAB5702695
Sigma-Aldrich
Anti-PPP6C Antibody, clone 6O2N8, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
PPP6C, PP6, PP6C, protein phosphatase 6 catalytic subunit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
6O2N8, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
34 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
0.38 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
AISPRGAGWLFGAKVTNEFVHINNLKLICRAHQLVHEGYKFMFDEKLVTVWSAPNYCYRCGNIASIMVFKDVNTREPKLFRAVPDSERVIPPRTTTPYFL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PPP6C(5537)
Descrizione generale
This gene encodes the catalytic subunit of protein phosphatase, a component of a signaling pathway regulating cell cycle progression. Splice variants encoding different protein isoforms exist. The pseudogene of this gene is located on chromosome X.
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 206-305 of human PPP6C (O00743).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1