SAB5702692
Anti-JARID2 Antibody, clone 3L5C5, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
JMJ
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
3L5C5, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
150 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
0.7mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
FEEGPSRKRPRLQAQRKFAQSQPNSPSTTPVKIVEPLLPPPATQISDLSKRKPKTEDFLTFLCLRGSPALPNSMVYFGSSQDEEEVEEEDDETEDVKTATN
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... JARID2(3720)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1