Documenti fondamentali
SAB5702645
Sigma-Aldrich
Anti-ALKBH1 Antibody, clone 5K4W5, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
ABH, ABH1, ALKBH, alkB, hABH
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
5K4W5, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
44 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
1.5 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MGKMAAAVGSVATLATEPGEDAFRKLFRFYRQSRPGTADLEGVIDFSAAHAARGKGPGAQKVIKSQLNVSSVSEQNAYRAGLQPVSKWQAYGLKGYPGFI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ALKBH1(8846)
Descrizione generale
This gene encodes a homolog to the E. coli alkB gene product. The E. coli alkB protein is part of the adaptive response mechanism of DNA alkylation damage repair. It is involved in damage reversal by oxidative demethylation of 1-methyladenine and 3-methylcytosine. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human ALKBH1 (Q13686).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB, IHC, IF/ICC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1