SAB5702620
Antibody, clone 1Q10Q4, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
INK4C, p18, p18-INK4C
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
1Q10Q4, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
17 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
1.30 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MAEPWGNELASAAARGDLEQLTSLLQNNVNVNAQNGFGRTALQVMKLGNPEIARRLLLRGANPDLKDRTGFAVIHDAARAGFLDTLQTLLEFQADVNIEDNEGNLPLHLAAKEGHLRVVE
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDKN2C(1031)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1