SAB5702593
Anti-DLX5 Antibody, clone 2F9C6, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
SHFM1D
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
2F9C6, monoclonal
Stato
liquid
PM
32 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1.50 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
AALQRRFQKTQYLALPERAELAASLGLTQTQVKIWFQNKRSKIKKIMKNGEMPPEHSPSSSDPMACNSPQSPAVWEPQGSSRSLSHHPHAHPPTSNQSPAS
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DLX5(1749)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)