SAB5702585
Anti-KIFAP3 Antibody, clone 1S7J7, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
FLA3, KAP-1, KAP-3, KAP3, SMAP, Smg-GDS, dJ190I16.1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
1S7J7, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
100 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
0.61 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
KFRWHNSQWLEMVESRQMDESEQYLYGDDRIEPYIHEGDILERPDLFYNSDGLIASEGAISPDFFNDYHLQNGDVVGQHSFPGSLGMDGFGQPVGILGRPATAYGFRPDEPYYYGYGS
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KIFAP3(22920)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1