SAB5702556
Anti-IRF2 Antibody, clone 8M2N4, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
IRF-2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
8M2N4, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
50 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1.05 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
PHWRKRNIEGKQYLSNMGTRGSYLLPGMASFVTSNKPDLQVTIKEESNPVPYNSSWPPFQDLPLSSSMTPASSSSRPDRETRASVIKKTSDITQARVKSC
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IRF2(3660)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1