SAB5702542
Anti-GLP-1 Antibody, clone 1R1J8, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
GLP-1, GLP1, GLP2, GRPP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
1R1J8, monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
rat, mouse
Concentrazione
0.8 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
RAQDFVQWLMNTKRNRNNIAKRHDEFERHAEGTFTSDVSSYLEGQAAKEFIAWLVKGRGRRDFPEEVAIVEELGRRHADGS
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GCG(2641)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)