SAB5702523
Anti-Bcl10 Antibody, clone 8H7A5, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CARMEN, CIPER, CLAP, IMD37, c-E10, mE10
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
8H7A5, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
30 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.50 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MEPTAPSLTEEDLTEVKKDALENLRVYLCEKIIAERHFDHLRAKKILSREDTEEISCRTSSRKRAGKLLDYLQENPKGLDTLVESIRREKTQNFLIQKITDEVLKLRNIKLEHLKGLKCSSCEPFPDGATNNLSRSNSDESNFSEKLRASTVMYHPEGESSTTPFFSTNSSLNLPVLEVGRTENTIFSSTTLPRPGDPGAPPLPPDLQLEEEGTCANSSEMFLPLRSRTVSRQ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BCL10(8915)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1