SAB5702515
Anti-βII-Tubulin/β2-Tubulin Antibody, clone 1R3R9, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CDCBM5, TUBB, TUBB2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
1R3R9, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
50 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
1.5 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
PNNVKTAVCDIPPRGLKMSATFIGNSTAIQELFKRISEQFTAMFRRKAFLHWYTGEGMDEMEFTEAESNMNDLVSEYQQYQDATADEQGEFEEEEGEDEA
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TUBB2A(7280) , TUBB2B(347733)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1