Documenti fondamentali
SAB5702496
Sigma-Aldrich
Anti-SAMHD1 Antibody, clone 4C7B3, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CHBL2, DCIP, HDDC1, MOP-5, SBBI88
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
4C7B3, monoclonal
Stato
liquid
PM
72 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.33 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
NRAIRITKNQVSQLLPEKFAEQLIRVYCKKVDRKSLYAARQYFVQWCADRNFTKPQDGDVIAPLITPQKKEWNDSTSVQNPTRLREASKSRVQLFKDDPM
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SAMHD1(25939)
Descrizione generale
This gene may play a role in regulation of the innate immune response. The encoded protein is upregulated in response to viral infection and may be involved in mediation of tumor necrosis factor-alpha proinflammatory responses. Mutations in this gene have been associated with Aicardi-Goutieres syndrome. [provided by RefSeq, Mar 2010]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 527-626 of human SAMHD1 (Q9Y3Z3).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB, IHC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)